Stampa…
5,6-Dimethylbenzimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5,6-Dimethyl-1H-benzimidazole, 5,6-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
OR6715-100G OR6715-500G OR6715-25G
APOSOR6715-100GEA 132 EUR
APOSOR6715-100G APOSOR6715-500G APOSOR6715-25G
5,6-Dimethylbenzimidazole
5,6-Dimethylbenzimidazole
Formula: C₉H₁₀N₂
Peso molecolare: 146,19 g/mol
Punto di fusione: 202…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005603
CAS Number: 582-60-5
EINECS: 209-488-1