Stampa…
2,6-Dichloro-3-iodopyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6713-1G OR6713-5G OR6713-10G
APOSOR6713-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6713-1G APOSOR6713-5G APOSOR6713-10G
2,6-Dichloro-3-iodopyridine 95%
2,6-Dichloro-3-iodopyridine
Formula: C₅H₂Cl₂IN
Peso molecolare: 273,88 g/mol
Punto di fusione: 74…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03094686
CAS Number: 148493-37-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III