4-Chloronicotinic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₄ClNO₂ Punto di fusione: 139…143 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00128860 CAS Number: 10177-29-4 |