Stampa…
3-Chloroisonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chloropyridine-4-carboxylic acid
OR6711-100G OR6711-25G OR6711-5G
APOSOR6711-100GEA 329 EUR
APOSOR6711-100G APOSOR6711-25G APOSOR6711-5G
3-Chloroisonicotinic acid
3-Chloroisonicotinic acid
Formula: C₆H₄ClNO₂
Peso molecolare: 157,56 g/mol
Punto di fusione: 227…231 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094685
CAS Number: 88912-27-0