Stampa…
4-Chloro-3-nitrobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6710-1G OR6710-5G OR6710-10G
APOSOR6710-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6710-1G APOSOR6710-5G APOSOR6710-10G
4-Chloro-3-nitrobenzoyl chloride
4-Chloro-3-nitrobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃Cl₂NO₃
Peso molecolare: 220,01 g/mol
Punto di fusione: 47…54 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035743
CAS Number: 38818-50-7
EINECS: 254-133-6
UN: 3261
ADR: 8,II