Stampa…
α,3-Dibromotoluene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene
OR6706-100G OR6706-25G OR6706-5G
APOSOR6706-100GEA 0 EUR
APOSOR6706-100G APOSOR6706-25G APOSOR6706-5G
α,3-Dibromotoluene 97%
α,3-Dibromotoluene
Formula: C₇H₆Br₂
Peso molecolare: 249,93 g/mol
Punto di ebollizione: 128…130 °C/12mmHg
Punto di fusione: 40…42 °C
Densità: 1,56 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000176
CAS Number: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
UN: 3261
ADR: 8,II