2-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₃BrClN Punto di fusione: 138…139 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08445660 CAS Number: 57381-37-0 |