Stampa…
3-Hydroxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: m-Hydroxybenzonitrile, m-Cyanophenol, 3-Cyanophenol
OR6704-25G OR6704-5G OR6704-1G
APOSOR6704-25GEA 141 EUR
APOSOR6704-25G APOSOR6704-5G APOSOR6704-1G
3-Hydroxybenzonitrile
3-Hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₅NO
Peso molecolare: 119,12 g/mol
Punto di fusione: 78…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002252
CAS Number: 873-62-1
EINECS: 212-845-4