Stampa…
2,3-Dimethylbenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6703-100G OR6703-25G
APOSOR6703-100GEA 426 EUR
APOSOR6703-100G APOSOR6703-25G
2,3-Dimethylbenzaldehyde
2,3-Dimethylbenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O
Peso molecolare: 134,18 g/mol
Punto di ebollizione: 86…88 °C/10mmHg
Densità: 1,029 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00798004
CAS Number: 5779-93-1