Stampa…
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6702-100G OR6702-25G OR6702-5G
APOSOR6702-100GEA 88.7 EUR
APOSOR6702-100G APOSOR6702-25G APOSOR6702-5G
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrClO
Peso molecolare: 219,46 g/mol
Punto di fusione: 56…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08445659
CAS Number: 189628-37-3