Stampa…
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6701-100G OR6701-25G OR6701-500G
APOSOR6701-100GEA 94.4 EUR
APOSOR6701-100G APOSOR6701-25G APOSOR6701-500G
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrClO
Punto di fusione: 66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00462870
CAS Number: 174265-12-4