Stampa…
4-Chloroindole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6700T-1G OR6700T-25G OR6700T-5G
APOSOR6700T-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6700T-1G APOSOR6700T-25G APOSOR6700T-5G
4-Chloroindole
4-Chloroindole
Formula: C₈H₆ClN
Punto di ebollizione: 129…130 °C/4mmHg
Densità: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005665
CAS Number: 25235-85-2
EINECS: 246-747-8