Stampa…
4,4'-Diiodobiphenyl 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4,4'-Diiodo-1,1'-biphenyl
OR6696-100G OR6696-25G
APOSOR6696-100GEA 120 EUR
APOSOR6696-100G APOSOR6696-25G
4,4'-Diiodobiphenyl 98%
4,4'-Diiodobiphenyl
Formula: C₁₂H₈I₂
Peso molecolare: 406 g/mol
Punto di fusione: 201…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001057
CAS Number: 3001-15-8
EINECS: 221-080-5
UN: 3152
ADR: 9,II