Stampa…
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6692-100G OR6692-250G OR6692-10G
APOSOR6692-100GEA 87 EUR
APOSOR6692-100G APOSOR6692-250G APOSOR6692-10G
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol 97%
(R)-(+)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formula: C₂₀H₁₄O₂
Punto di fusione: 208…211 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004068
CAS Number: 18531-94-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III