Stampa…
6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]pyridine-3-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6689-10G OR6689-1G OR6689-5G
APOSOR6689-10GEA 696 EUR
APOSOR6689-10G APOSOR6689-1G APOSOR6689-5G
6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]pyridine-3-carboxylic acid 95%
6-[2-(Pyrrolidin-1-yl)ethyl]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₂
Punto di fusione: 198…205 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01319352
CAS Number: 387350-41-6