Stampa…
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6685-25G OR6685-5G OR6685-100G
APOSOR6685-25GEA 29.2 EUR
APOSOR6685-25G APOSOR6685-5G APOSOR6685-100G
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅IN₂
Peso molecolare: 208,0000 g/mol
Punto di fusione: 59…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD05663860
CAS Number: 39806-90-1