Stampa…
4-Benzyloxyaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Benzyloxy)aniline
OR6680-100G OR6680-25G
APOSOR6680-100GEA 364 EUR
APOSOR6680-100G APOSOR6680-25G
4-Benzyloxyaniline 98%
4-Benzyloxyaniline
Formula: C₁₃H₁₃NO
Peso molecolare: 199,2484 g/mol
Punto di fusione: 45…46 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00025318
CAS Number: 6373-46-2