Stampa…
4-(Phenylsulphanyl)aniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Phenylthio)aniline
OR6679-1G OR6679-5G OR6679-250MG
APOSOR6679-1GEA 48.1 EUR
APOSOR6679-1G APOSOR6679-5G APOSOR6679-250MG
4-(Phenylsulphanyl)aniline
4-(Phenylsulphanyl)aniline
Formula: C₁₂H₁₁NS
Peso molecolare: 201,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00094027
CAS Number: 1135-14-4