Stampa…
ω,3-Dichloroacetophenone
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Chlorophenacyl chloride
OR6674-1G OR6674-25G OR6674-5G
APOSOR6674-1GEA 66.9 EUR
APOSOR6674-1G APOSOR6674-25G APOSOR6674-5G
ω,3-Dichloroacetophenone
ω,3-Dichloroacetophenone
Formula: C₈H₆Cl₂O
Punto di fusione: 40…42 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07783975
CAS Number: 21886-56-6
UN: 3261
ADR: 8,III