Stampa…
2-Iodobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6669-1G OR6669-5G
APOSOR6669-1GEA 29.2 EUR
APOSOR6669-1G APOSOR6669-5G
2-Iodobenzaldehyde
2-Iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₅IO
Peso molecolare: 232,02 g/mol
Punto di ebollizione: 102 °C/3mmHg
Punto di fusione: 36…37 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00039570
CAS Number: 26260-02-6