Methyl (2E)-pent-2-enoate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
OR6667-25G
OR6667-5G
APOSOR6667-25GEA
314
EUR
APOSOR6667-25G
APOSOR6667-5G
Methyl (2E)-pent-2-enoate
Methyl (2E)-pent-2-enoate
Formula:
C₆H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 142…145 °C Flash Pt: 16–26 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00137611 CAS Number: 15790-88-2 UN: 1993 ADR: 3,II |