Stampa…
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6659-1G OR6659-250MG OR6659-5G
APOSOR6659-1GEA 24.8 EUR
APOSOR6659-1G APOSOR6659-250MG APOSOR6659-5G
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Formula: C₅H₄ClN₃O
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03789626
CAS Number: 14160-93-1
EINECS: 238-005-7