Stampa…
2-Benzyloxyaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Benzyloxy)aniline
OR6647-25G OR6647-5G
APOSOR6647-25GEA 102 EUR
APOSOR6647-25G APOSOR6647-5G
2-Benzyloxyaniline
2-Benzyloxyaniline
Formula: C₁₃H₁₃NO
Peso molecolare: 199,25 g/mol
Punto di ebollizione: 113 °C/0,075mmHg
Punto di fusione: 35…39 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093873
CAS Number: 20012-63-9