Stampa…
2-Phenoxyaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Amino-2-phenoxybenzol
OR6645-100G OR6645-25G OR6645-500G
APOSOR6645-100GEA 80 EUR
APOSOR6645-100G APOSOR6645-25G APOSOR6645-500G
2-Phenoxyaniline
2-Phenoxyaniline
Formula: C₁₂H₁₁NO
Peso molecolare: 185,23 g/mol
Punto di ebollizione: 170 °C/18mmHg
Punto di fusione: 47…49 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035765
CAS Number: 2688-84-8