Stampa…
4-Chlorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(4-chlorophenyl)borane, (4-Chlorophenyl)boronic acid, (4-Chlorophenyl)metaboric acid
OR6643-100G OR6643-25G OR6643-500G
APOSOR6643-100GEA 84.4 EUR
APOSOR6643-100G APOSOR6643-25G APOSOR6643-500G
4-Chlorophenylboronic acid 98%
4-Chlorophenylboronic acid
Formula: C₆H₆BClO₂
Peso molecolare: 156,38 g/mol
Punto di fusione: 284…289 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039137
CAS Number: 1679-18-1
EINECS: 216-845-5