Stampa…
3-Chlorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Chlorobenzeneboronic acid, (3-Chlorophenyl)metaboric acid, 3-Chlorophenyl boronic acid, Dihydroxy(3-chlorophenyl)borane
OR6642-100G OR6642-25G OR6642-500G
APOSOR6642-100GEA 123 EUR
APOSOR6642-100G APOSOR6642-25G APOSOR6642-500G
3-Chlorophenylboronic acid 98%
3-Chlorophenylboronic acid
Formula: C₆H₆BClO₂
Peso molecolare: 156,38 g/mol
Punto di fusione: 180…189 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00161354
CAS Number: 63503-60-6