Stampa…
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Chloro-5-methyl-2,4-dinitrobenzene
OR6640-25G OR6640-5G
APOSOR6640-25GEA 328 EUR
APOSOR6640-25G APOSOR6640-5G
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Formula: C₇H₅ClN₂O₄
Peso molecolare: 216,58 g/mol
Punto di fusione: 87…91 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041235
CAS Number: 51676-74-5