Stampa…
2-Nitro-p-toluidina 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Amino-3-nitrotoluene, 2-Nitro-4-methylaniline
OR6639-100G OR6639-2.5KG OR6639-500G
APOSOR6639-100GEA 71.5 EUR
APOSOR6639-100G APOSOR6639-2.5KG APOSOR6639-500G
2-Nitro-p-toluidina 98+%
2-Nitro-p-toluidina
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152.15 g/mol
Punto di ebollizione: 169 °C/12mmHg
Punto di fusione: 115…118 °C
Densità: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 157 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00007907
CAS Number: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN: 2660
ADR: 6.1 III