Stampa…
4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-(Methylsulphonyl)phenyl)methanamine hydrochloride
OR6633-25G OR6633-5G
APOSOR6633-25GEA 749 EUR
APOSOR6633-25G APOSOR6633-5G
4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride 95%
4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₁NO₂S.HCl
Punto di fusione: 272…274 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216491
CAS Number: 98593-51-2