Stampa…
2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6632-1G OR6632-5G OR6632-25G OR6632-10G
APOSOR6632-1GEA 104 EUR
APOSOR6632-1G APOSOR6632-5G APOSOR6632-25G APOSOR6632-10G
2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Punto di fusione: 145…150 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216504
CAS Number: 65192-28-1
UN: 3261
ADR: 8,III