Stampa…
2,5-Dibromothiophene-3-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Dibromo-3-thenoic Acid
OR6629-1G OR6629-25G OR6629-5G
APOSOR6629-1GEA 62.6 EUR
APOSOR6629-1G APOSOR6629-25G APOSOR6629-5G
2,5-Dibromothiophene-3-carboxylic acid 97%
2,5-Dibromothiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₂Br₂O₂S
Peso molecolare: 285,94 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08445656
CAS Number: 7311-70-8