Stampa…
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1-chloro-2-nitrobenzene, 5-Bromo-2-chloronitrobenzene
OR6626-100G OR6626-25G OR6626-5G
APOSOR6626-100GEA 125 EUR
APOSOR6626-100G APOSOR6626-25G APOSOR6626-5G
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrClNO₂
Peso molecolare: 236,4500 g/mol
Punto di fusione: 70…72 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05863216
CAS Number: 16588-24-2