Stampa…
3-Benzoylpropionic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR6625-100G OR6625-25G OR6625-5G
APOSOR6625-100GEA 94.4 EUR
APOSOR6625-100G APOSOR6625-25G APOSOR6625-5G
3-Benzoylpropionic acid
3-Benzoylpropionic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002792
CAS Number: 2051-95-8