Cyclopentylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₁₂O₂ Punto di ebollizione: 133…134 °C/23mmHg Densità: 1,023 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 109 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001387 CAS Number: 1123-00-8 EINECS: 214-368-7 |