Stampa…
3-Chloropyridine-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6622-5G OR6622-10G
APOSOR6622-5GEA 19 EUR
APOSOR6622-5G APOSOR6622-10G
3-Chloropyridine-2-carbonitrile
3-Chloropyridine-2-carbonitrile
Formula: C₆H₃ClN₂
Peso molecolare: 138,56 g/mol
Punto di fusione: 83…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788834
CAS Number: 38180-46-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III