Stampa…
4-Amino-m-anisic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-3-methoxybenzenecarboxylic acid
OR6621-100G OR6621-25G OR6621-5G
APOSOR6621-100GEA 304 EUR
APOSOR6621-100G APOSOR6621-25G APOSOR6621-5G
4-Amino-m-anisic acid
4-Amino-m-anisic acid
Formula: C₈H₉NO₃
Peso molecolare: 167,16 g/mol
Punto di fusione: 186…188 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00016539
CAS Number: 2486-69-3