Stampa…
2-Amino-3-bromo-6-methylpyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6620-1G OR6620-5G OR6620-25G
APOSOR6620-1GEA 58.2 EUR
APOSOR6620-1G APOSOR6620-5G APOSOR6620-25G
2-Amino-3-bromo-6-methylpyridine 98%
2-Amino-3-bromo-6-methylpyridine
Formula: C₆H₇BrN₂
Punto di fusione: 77…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095215
CAS Number: 126325-46-0