Stampa…
2-Aminoisonicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 2-Aminopyridine-4-carbonitrile, 2-Amino-4-cyanopyridine
OR6619-1G OR6619-5G
APOSOR6619-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6619-1G APOSOR6619-5G
2-Aminoisonicotinonitrile
2-Aminoisonicotinonitrile
Formula: C₆H₅N₃
Peso molecolare: 119,13 g/mol
Punto di fusione: 148…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791310
CAS Number: 42182-27-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III