Stampa…
3-Bromo-5-iodopyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6617-1G OR6617-250MG OR6617-5G
APOSOR6617-1GEA 24.8 EUR
APOSOR6617-1G APOSOR6617-250MG APOSOR6617-5G
3-Bromo-5-iodopyridine
3-Bromo-5-iodopyridine
Formula: C₅H₃BrIN
Punto di fusione: 127…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03086019
CAS Number: 233770-01-9