Stampa…
2,3-Diaminobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6615-25G OR6615-5G
APOSOR6615-25GEA 280 EUR
APOSOR6615-25G APOSOR6615-5G
2,3-Diaminobenzoic acid
2,3-Diaminobenzoic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di fusione: 178…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00137818
CAS Number: 603-81-6