Stampa…
2-Chloro-5-iodophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR6603-5G OR6603-25G OR6603-1G
APOSOR6603-5GEA 48.1 EUR
APOSOR6603-5G APOSOR6603-25G APOSOR6603-1G
2-Chloro-5-iodophenol
2-Chloro-5-iodophenol
Formula: C₆H₄ClIO
Peso molecolare: 254,4500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00672969
CAS Number: 289039-26-5
UN: 1759
ADR: 8,III