Stampa…
2-Bromo-5-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6601-25G OR6601-5G
APOSOR6601-25GEA 42.3 EUR
APOSOR6601-25G APOSOR6601-5G
2-Bromo-5-nitroanisole
2-Bromo-5-nitroanisole
Formula: C₇H₆BrNO₃
Peso molecolare: 232,03 g/mol
Punto di fusione: 102…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041250
CAS Number: 77337-82-7
EINECS: 278-669-5