Stampa…
5-Bromo-2-methoxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6600-1G OR6600-25G OR6600-5G
APOSOR6600-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6600-1G APOSOR6600-25G APOSOR6600-5G
5-Bromo-2-methoxybenzonitrile
5-Bromo-2-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆BrNO
Peso molecolare: 212,05 g/mol
Punto di fusione: 91…92 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143429
CAS Number: 144649-99-0