Stampa…
4-Nitroanisolo
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6596-1KG OR6596-250G
APOSOR6596-1KGEA 132 EUR
APOSOR6596-1KG APOSOR6596-250G
4-Nitroanisolo
4-Nitroanisolo
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di ebollizione: 260 °C
Punto di fusione: 50…54 °C
Densità: 1,233 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007327
CAS Number: 100-17-4
EINECS: 202-825-3
UN: 3458
ADR: 6.1,III