Stampa…
3-Chlorophenyl acetylene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6594-1G OR6594-25G OR6594-5G
APOSOR6594-1GEA 21.9 EUR
APOSOR6594-1G APOSOR6594-25G APOSOR6594-5G
3-Chlorophenyl acetylene 99%
3-Chlorophenyl acetylene
Formula: C₈H₅Cl
Punto di ebollizione: 178…179 °C
Densità: 1,109 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03839984
CAS Number: 766-83-6