Stampa…
3-(2-Furyl)acrylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6587-25G OR6587-100G OR6587-1G OR6587-5G
APOSOR6587-25GEA 24.4 EUR
APOSOR6587-25G APOSOR6587-100G APOSOR6587-1G APOSOR6587-5G
3-(2-Furyl)acrylic acid 98%
3-(2-Furyl)acrylic acid
Formula: C₇H₆O₃
Punto di ebollizione: 285…287 °C
Punto di fusione: 139…144 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003257
CAS Number: 539-47-9
EINECS: 208-718-8