Stampa…
Methyl-2-naphthoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6584-100G OR6584-25G OR6584-5G
APOSOR6584-100GEA 627 EUR
APOSOR6584-100G APOSOR6584-25G APOSOR6584-5G
Methyl-2-naphthoate 97%
Methyl-2-naphthoate
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 141…143 °C/4mmHg
Punto di fusione: 71…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017345
CAS Number: 2459-25-8