Stampa…
3-Nitrocinnamic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR6582-100G OR6582-25G
APOSOR6582-100GEA 154 EUR
APOSOR6582-100G APOSOR6582-25G
3-Nitrocinnamic acid 97%
3-Nitrocinnamic acid
Formula: C₉H₇NO₄
Punto di fusione: 202…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007277
CAS Number: 555-68-0