Stampa…
2-Nitrocinnamic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
OR6581-100G OR6581-25G OR6581-500G
APOSOR6581-100GEA 315 EUR
APOSOR6581-100G APOSOR6581-25G APOSOR6581-500G
2-Nitrocinnamic acid 99%
2-Nitrocinnamic acid
Formula: C₉H₇NO₄
Punto di fusione: 243…245 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 612-41-9