4-Bromocinnamic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₇BrO₂ Punto di fusione: 260…264 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004394 CAS Number: 1200-07-3 EINECS: 214-850-7 |